Principaux documents
776971
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H5BrClN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
96%
Forme
solid
Pf
30-35 °C
Groupe fonctionnel
bromo
chloro
Chaîne SMILES 
ClC1=C(Br)C=CC(C)=N1
InChI
1S/C6H5BrClN/c1-4-2-3-5(7)6(8)9-4/h2-3H,1H3
Clé InChI
JVDQYSIJBRTRMS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable