Principaux documents
776955
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-methylthiophene-2-carboxaldehyde
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H5BrOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
72-77 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
bromo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]C(C1=C(C)C(Br)=CS1)=O
InChI
1S/C6H5BrOS/c1-4-5(7)3-9-6(4)2-8/h2-3H,1H3
Clé InChI
CNQKPFYSSHUZHW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable