Principaux documents
S23745
PHENYL-PYRIDIN-2-YL-METHANOL
AldrichCPR
S23745-10MG
216,00 $
216,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S23745-10MG
216,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H11NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.228
Numéro MDL:
216,00 $