Documents
775509
Sigma-Aldrich
5-(Aminomethyl)thiazole dihydrochloride
Synonyme(s) :
5-Thiazolemethanamine dihydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H6N2S · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
215-222 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NCC1=CN=CS1.Cl.Cl
InChI
1S/C4H6N2S.2ClH/c5-1-4-2-6-3-7-4;;/h2-3H,1,5H2;2*1H
Clé InChI
URVNRCYESACKMV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable