773212
N,N-Diethylacrylamide
contains <200 ppm MEHQ as inhibitor, 99%
Synonyme(s) :
N,N-Diethyl-2-propenamide, Acrylic acid diethylamide, DEAA, DEAAm, DEAM
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Contient
<200 ppm MEHQ as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.468
Densité
0.924 at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCN(CC)C(=O)C=C
InChI
1S/C7H13NO/c1-4-7(9)8(5-2)6-3/h4H,1,5-6H2,2-3H3
Clé InChI
OVHHHVAVHBHXAK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
192.0 °F
Point d'éclair (°C)
88.89 °C