Principaux documents
77004
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium hydrogen difluoride solution
~50% in acetonitrile
Synonyme(s) :
TBABF, Tetrabutylammonium bifluoride, Tetrabutylammonium difluoride
100 ML
668,00 $
668,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
668,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2CH2)4N(HF2)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.47
Beilstein:
4729304
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
668,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solution
Concentration
~50% in acetonitrile
Impuretés
≤1% water
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[F-].F[H].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.2FH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;/h5-16H2,1-4H3;2*1H/q+1;;/p-1
Clé InChI
ZHBDKVWQJKYIFF-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Used as an etchant for silica films
Reactant for:
  • Nucleophilic fluorination
  • Ring-opening fluorination reaction
  • Substitution reactions
Autres remarques
Efficient fluorinating agent[1][2]
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
<50.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
< 10 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
F. Camps et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 4294-4294 (1989)
P. Bosch et al.
Tetrahedron Letters, 28, 4733-4733 (1987)