Principaux documents
767263
Sigma-Aldrich
Polyester bis-MPA dendron, 8 hydroxyl, 1 amine
generation 3
Synonyme(s) :
bisMPA dendrimer, bisMPA dendron
About This Item
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Description
hydroxyl surface groups
Forme
solid
Poids mol.
generation 3
Caractéristiques
focal point amine
Nb de groupes de surface
8
Pf
275-280 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCC(COC(=O)c1ccc(N)cc1)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO
InChI
1S/C43H67NO22/c1-8-43(25-60-30(53)28-9-11-29(44)12-10-28,26-65-35(58)41(6,21-61-31(54)37(2,13-45)14-46)22-62-32(55)38(3,15-47)16-48)27-66-36(59)42(7,23-63-33(56)39(4,17-49)18-50)24-64-34(57)40(5,19-51)20-52/h9-12,45-52H,8,13-27,44H2,1-7H3
Clé InChI
ABFRDJWLXWYYKC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
calculated mol. wt. 950
Application
Amine dendrons can be covalently attached through conjugation to carboxyl groups, primary amines, or sulfhydryl groups. Amines can also attach to oxidized carbohydrate groups (usually aldehydes) by reductive amination.
Autres remarques
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methyl)propionic acid
Informations légales
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable