Principaux documents
76575
Sigma-Aldrich
1-Pentadecyne
≥97.0%
About This Item
Formule linéaire :
HC≡C(CH2)12CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.38
Beilstein:
1751009
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
liquid
Essai:
≥97.0%
Essai
≥97.0%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.442
Densité
0.794 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCC#C
InChI
1S/C15H28/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2/h1H,4-15H2,2H3
Clé InChI
DONJGKADZJEXRJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves