76510
Pentadecane
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
n-Pentadecane
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
7.4 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 91.6 °C)
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Limite d'explosivité
6.5 %
Indice de réfraction
n20/D 1.431 (lit.)
Point d'ébullition
270 °C (lit.)
Pf
8-10 °C (lit.)
Densité
0.769 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C15H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2/h3-15H2,1-2H3
Clé InChI
YCOZIPAWZNQLMR-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
219.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves