296317
Hexadécane
anhydrous, ≥99%
Synonyme(s) :
n-hexadécane, Cétane
About This Item
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
7.8 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 105.3 °C)
Essai
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
395 °F
Impuretés
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Indice de réfraction
n20/D 1.434 (lit.)
pb
287 °C (lit.)
Pf
18 °C (lit.)
Température de transition
solidification point 17.5-18.5 °C
Densité
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
Clé InChI
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
233.6 °F
Point d'éclair (°C)
112 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Protocoles
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane