Principaux documents
762156
Sigma-Aldrich
Di-μ-mesylbis[2′-(amino-N)[1,1′-biphenyl]-2-yl-C]dipalladium(II)
95%
1 G
133,00 $
5 G
531,00 $
133,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
133,00 $
5 G
531,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H26N2O6Pd2S2
Poids moléculaire :
739.46
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
133,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
solid
Pf
176-186 °C (decomposition)
Chaîne SMILES 
CS(=O)(=O)O[Pd]c1ccccc1-c2ccccc2N.CS(=O)(=O)O[Pd]c3ccccc3-c4ccccc4N
InChI
1S/2C12H10N.2CH4O3S.2Pd/c2*13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;2*1-5(2,3)4;;/h2*1-6,8-9H,13H2;2*1H3,(H,2,3,4);;/q;;;;2*+1/p-2
Clé InChI
HWRAKXKBWAQMFD-UHFFFAOYSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable