Documents
762121
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzocyclobutene
96%
Synonyme(s) :
3-Bromobicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene, 4-Bromo-1,2-dihydrobenzocyclobutene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H7Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.589
Densité
1.470 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Brc1ccc2CCc2c1
InChI
1S/C8H7Br/c9-8-4-3-6-1-2-7(6)5-8/h3-5H,1-2H2
Clé InChI
GMHHTGYHERDNLO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.0 °F
Point d'éclair (°C)
100 °C