Principaux documents
759775
Sigma-Aldrich
6-Chloro-2-iodopurine
97%
Synonyme(s) :
2-Iodo-6-chloropurine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H2ClIN4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
198-203 °C
Groupe fonctionnel
chloro
iodo
Chaîne SMILES 
Clc1nc(I)nc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H2ClIN4/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H,8,9,10,11)
Clé InChI
SZRNPDHDBPGZOA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable