Principaux documents
757373
Sigma-Aldrich
Tantalum(V) oxide
tablet, deposition grade, 99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Tantalum pentoxide
About This Item
Formule linéaire :
Ta2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
441.89
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
deposition grade
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
tablet
Densité
8.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
InChI
1S/5O.2Ta
Clé InChI
PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Schmitt, K.; et al.
Sensors, 8, 711-711 (2008)
Xu, L.; et al.
Green Chemistry, 10, 746-746 (2008)
Kao, C.-H.; et al.
Applied Physics Letters, 96, 112901-112901 (2010)