Principaux documents
756253
Sigma-Aldrich
16-Bromo-1-hexadecanol
Synonyme(s) :
1-Bromohexadecane-16-ol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H33BrO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
45-52 °C
Chaîne SMILES 
OCCCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C16H33BrO/c17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16-18/h18H,1-16H2
Clé InChI
GOSQZSJMSMTIFI-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available