Documents
613479
Sigma-Aldrich
Ether-d10
99 atom % D
Synonyme(s) :
Di(ethyl-d5) ether, Diethyl ether-d10
About This Item
Formule linéaire :
(C2D5)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pureté isotopique
99 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Forme
liquid
Limite d'explosivité
0.34-6.3 % (lit.)
Technique(s)
NMR: suitable
Point d'ébullition
33-34 °C (lit.)
Pf
-116 °C (lit.)
Densité
0.801 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+10
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
Clé InChI
RTZKZFJDLAIYFH-MWUKXHIBSA-N
Description générale
Ether-d10 is a deuterated NMR solvent useful in NMR-based research and analyses.
Application
Ether-d10 (Diethyl ether-d10) may be used as an NMR solvent to propose the structure for [4-[(2S)-2-(methoxymethyl)pyrrolidin-1-yl]-2,3,3-trimethyl-1-(trimethylsilyl)butyl]lithium based on the NMR data.
Produits recommandés
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-40 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Oxidation of an internally solvated allylic lithium compound: NMR and X-ray crystallography.
Fraenkel G, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 13, 42-49 (2002)