Principaux documents
756024
Sigma-Aldrich
1-Naphthyl methacrylate
contains <500 ppm monomethyl ether hydroquinone (as inhibitor), 97% (GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
97% (GC)
Forme
liquid
Contient
<500 ppm monomethyl ether hydroquinone (as inhibitor)
Indice de réfraction
n20/D 1.588
Densité
1.149 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=C)C(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C14H12O2/c1-10(2)14(15)16-13-9-5-7-11-6-3-4-8-12(11)13/h3-9H,1H2,2H3
Clé InChI
HVYCQBKSRWZZGX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F
Point d'éclair (°C)
110 °C