Principaux documents
75578
Sigma-Aldrich
4-Amino-1-Boc-piperidine hydrochloride
≥97.0% (N)
Synonyme(s) :
tert-Butyl 4-amino-1-piperidinecarboxylate hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H20N2O2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.74
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥97.0% (N)
Forme
powder
Chaîne SMILES 
Cl[H].CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(N)CC1
InChI
1S/C10H20N2O2.ClH/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-8(11)5-7-12;/h8H,4-7,11H2,1-3H3;1H
Clé InChI
KLOQZAJAQQKCNC-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Mono-Boc-protected diamines are versatile building blocks for chemical synthesis. Their production is a lot more challenging than the simple reaction scheme might imply, because the Boc-anhydride reagent cannot differentiate between the two identical amino moieties in the substrate.