Principaux documents
755621
Sigma-Aldrich
Glyceryl 1,2-di(oleate-13C18) 3-oleate
≥99% 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C36C21H104O6
Poids moléculaire :
921.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
≥99% 13C
Essai
≥97% (CP)
Forme
liquid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Changement de masse
M+36
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)OCC(O[13C]([13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]/[13CH]=[13CH]\[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3])=O)CO[13C]([13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]/[13CH]=[13CH]\[13CH2][13CH2][13CH2][1
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/i1+1,3+1,4+1,6+1,7+1,9+1,10+1,12+1,13+1,15+1,16+1,18+1,19+1,21+1,22+1,24+1,25+1,27+1,28+1,30+1,31+1,33+1,34+1,36+1,37+1,39+1,40+1,42+1,43+1,45+1,46+1,48+1,49+1,51+1,55+1,57+1
Clé InChI
PHYFQTYBJUILEZ-FAHXWPFJSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de danger pour l'eau (WGK)
awg
Point d'éclair (°F)
626.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
330.0 °C - closed cup