753653
Gold nanoparticles
60 nm diameter, OD 1, stabilized suspension in 0.1 mM PBS, reactant free
Synonyme(s) :
Au NP, Gold colloid
About This Item
Produits recommandés
Forme
nanoparticles
suspension
Concentration
~1.9E+10 particles/mL
DO
1
Diamètre
60 nm
λmax
536-541 nm
PDI
<0.2
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Clé InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Gold (Au) nanoparticles have tunable optical and electronic properties and are used in a number of applications including photovoltaics, sensors, drug delivery & catalysis.
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.