Documents
750999
Sigma-Aldrich
5-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H4BrN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
145-150 °C
Chaîne SMILES 
Brc1cccc2ncnn12
InChI
1S/C6H4BrN3/c7-5-2-1-3-6-8-4-9-10(5)6/h1-4H
Clé InChI
FTRKHVUBTUHSQK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable