Documents
750395
Sigma-Aldrich
5-Chloropyrimidine-2-thiol
95%
Synonyme(s) :
5-Chloro-2-mercaptopyrimidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H3ClN2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
210-225 °C
Chaîne SMILES 
Sc1ncc(Cl)cn1
InChI
1S/C4H3ClN2S/c5-3-1-6-4(8)7-2-3/h1-2H,(H,6,7,8)
Clé InChI
YQPFSEFXQRQMHG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable