Principaux documents
748900
Sigma-Aldrich
1,9-Nonanedithiol
99%
Synonyme(s) :
1,9-Dimercaptononane
About This Item
Formule linéaire :
HS(CH2)9SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.39
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4999 (lit.)
n20/D 1.501
Point d'ébullition
284 °C (lit.)
Densité
0.939 g/mL at 25 °C
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
SCCCCCCCCCS
InChI
1S/C9H20S2/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h10-11H,1-9H2
Clé InChI
GJRCLMJHPWCJEI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Wei Zhao et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 11(35), 4509-4516 (2015-06-04)
The ability to tune gauge factors in terms of magnitude and orientation is important for wearable and conformal electronics. Herein, a sensor device is described which is fabricated by assembling and printing molecularly linked thin films of gold nanoparticles on
Articles
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.