Principaux documents
748501
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-iodoaniline
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5ClIN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
65-70 °C
Groupe fonctionnel
chloro
iodo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(I)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H5ClIN/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8/h1-3H,9H2
Clé InChI
ONZHMGRKWJMTDE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
289.4 °F
Point d'éclair (°C)
143 °C