Principaux documents
748404
Sigma-Aldrich
6-Methylpyridine-3-boronic acid
1 G
346,00 $
346,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
346,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H8BNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
346,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cn1)B(O)O
InChI
1S/C6H8BNO2/c1-5-2-3-6(4-8-5)7(9)10/h2-4,9-10H,1H3
Clé InChI
MZUSCPDSQJSBSY-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable