Documents
747491
Sigma-Aldrich
4-n-Nonylphenol-2,3,5,6-d4, OD
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
C15D5H19O
Poids moléculaire :
225.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
98% (CP)
Forme
liquid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
[2H]C1=C([2H])C(CCCCCCCCC)=C([2H])C([2H])=C1O[2H]
InChI
1S/C15H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-10-12-15(16)13-11-14/h10-13,16H,2-9H2,1H3/i10D,11D,12D,13D/hD
Clé InChI
IGFHQQFPSIBGKE-VQUAKUOWSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available