Documents
745510
Sigma-Aldrich
4-Heptyl acetate
98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H18O2
Poids moléculaire :
158.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté
98% (CP)
Forme
liquid
Chaîne SMILES 
CCCC(OC(C)=O)CCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-6-9(7-5-2)11-8(3)10/h9H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
JPXGPRBLTIYFQG-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.4 °F
Point d'éclair (°C)
68 °C