Principaux documents
745340
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-cis-N-Boc-1,2-cyclohexanediamine
≥95% (GC)
Synonyme(s) :
(1S,2R)-2-(Boc-amino)cyclohexylamine, (1S,2R)-N-tert-Butoxycarbonyl-1,2-cyclohexanediamine, tert-Butyl ((1S,2R)-2-aminocyclohexyl)carbamate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H22N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥95% (GC)
Forme
liquid
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥90%
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCCC[C@H]1N
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8(9)12/h8-9H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-,9+/m1/s1
Clé InChI
AKVIZYGPJIWKOS-BDAKNGLRSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable