Principaux documents
744239
Sigma-Aldrich
Triphenylphosphine palladium(II) dichloride phosphaadamantane ethyl Silica
Synonyme(s) :
PhosphonicS L-PAPd1r
5 G
447,00 $
447,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
447,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.22
447,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Ampleur du marquage
0.010-0.030 mmol/g loading
Taille des particules
≥45 μm (95%)
Description générale
Triphenylphosphine palladium(II) dichloride phosphaadamantane ethyl Silica is a silica supported heterogeneous palladium catalyst containing a phosphatrioxoadamantane ligand that can be used for Suzuki cross-coupling.[1]
Application
Silica Supported Cross-Coupling Catalyst
Remarque sur l'analyse
palladium: detected
Informations légales
Sold in collaboration with PhosphonicS Ltd. for research purposes only.
PhosphonicS is a trademark of PhosphonicS Ltd.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Silicaethylphosphatrioxaadamantane?A new support for palladium catalysts and evaluation in Suzuki coupling reactions
Guino M, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 293(1), 25-30 (2008)
Guino, M.; et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 293, 25-25 (2008)