Principaux documents
741205
Sigma-Aldrich
3-aminomethylphenylboronic acid, pinacol ester hydrochloride
97%
1 G
277,00 $
277,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
277,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H21BClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
277,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder
Pf
188.3 °C
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccc(CN)c2
InChI
1S/C13H20BNO2.ClH/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-7-5-6-10(8-11)9-15;/h5-8H,9,15H2,1-4H3;1H
Clé InChI
BZZYJHQGJDCCCZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable