Principaux documents
740446
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H3F3N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
170-175 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
fluoro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cnc(nc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H3F3N2O2/c7-6(8,9)5-10-1-3(2-11-5)4(12)13/h1-2H,(H,12,13)
Clé InChI
RGLZXVNOHDUMRJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Nico A Contreras et al.
PLoS pathogens, 15(6), e1007890-e1007890 (2019-06-21)
Cytomegalovirus (CMV) is a ubiquitous herpesvirus infecting most of the world's population. CMV has been rigorously investigated for its impact on lifelong immunity and potential complications arising from lifelong infection. A rigorous adaptive immune response mounts during progression of CMV