Principaux documents
739138
Sigma-Aldrich
3-(2-Iodophenyl)propionic acid
97%
Synonyme(s) :
2-Iodobenzenepropanoic acid, 3-(2-Iodophenyl)propanoic acid
1 G
69,30 $
69,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
69,30 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H9IO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
69,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
87-92 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
iodo
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCc1ccccc1I
InChI
1S/C9H9IO2/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
Clé InChI
POJTZKMVSQVKNR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable