Principaux documents
738301
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2,5-diaminopyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H6BrN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
122-127 °C
Chaîne SMILES 
Nc1cnc(N)c(Br)c1
InChI
1S/C5H6BrN3/c6-4-1-3(7)2-9-5(4)8/h1-2H,7H2,(H2,8,9)
Clé InChI
YJENCMIONVUOCW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable