307556
3,3,3-Trifluoro-DL-alanine
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
231-234 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC(C(O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H4F3NO2/c4-3(5,6)1(7)2(8)9/h1H,7H2,(H,8,9)
Clé InChI
HMJQKIDUCWWIBW-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3