Principaux documents
737550
Sigma-Aldrich
Ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
97%
Synonyme(s) :
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H10N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
83-87 °C
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1cn2ccccc2n1
InChI
1S/C10H10N2O2/c1-2-14-10(13)8-7-12-6-4-3-5-9(12)11-8/h3-7H,2H2,1H3
Clé InChI
GNFACXDTRBVZJE-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable