Documents
737275
Sigma-Aldrich
Methyl 3-amino-2-bromobenzoate
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H8BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.601
Densité
1.583 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cccc(N)c1Br
InChI
1S/C8H8BrNO2/c1-12-8(11)5-3-2-4-6(10)7(5)9/h2-4H,10H2,1H3
Clé InChI
NIXWZYZFLFEHMB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable