499625
Methyl 3-bromobenzoate
98%
60,50 $
About This Item
60,50 $
Produits recommandés
Essai
98%
pb
127-128 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
31-33 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
ester
Chaîne SMILES
COC(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-11-8(10)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5H,1H3
Clé InChI
KMFJVYMFCAIRAN-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable