Documents
736163
Sigma-Aldrich
2-Fluorophenol-13C6
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
F13C6H4OH
Poids moléculaire :
118.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Forme
liquid
Point d'ébullition
171-172 °C/741 mmHg (lit.)
Pf
16.1 °C (lit.)
Densité
1.322 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
O[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1F
InChI
1S/C6H5FO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
HFHFGHLXUCOHLN-IDEBNGHGSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
116.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
47.0 °C - closed cup