733342
9-Fluorenyl methacrylate
97%
Synonyme(s) :
9-FMA, FMA
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
60-65 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=C)C(=O)OC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C17H14O2/c1-11(2)17(18)19-16-14-9-5-3-7-12(14)13-8-4-6-10-15(13)16/h3-10,16H,1H2,2H3
Clé InChI
IFAFXDPXPSZLKZ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable