Principaux documents
732974
Sigma-Aldrich
Methyl 6-fluorochromone-2-carboxylate
Synonyme(s) :
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 6-fluoro-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H7FO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
137-143 °C
Chaîne SMILES 
COC(=O)C1=CC(=O)c2cc(F)ccc2O1
InChI
1S/C11H7FO4/c1-15-11(14)10-5-8(13)7-4-6(12)2-3-9(7)16-10/h2-5H,1H3
Clé InChI
IWYHARNYXQFPOB-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable