Principaux documents
732737
Sigma-Aldrich
4-(Benzaldehyde diethylacetal)magnesium bromide solution
1 M in THF
Synonyme(s) :
4-(Diethoxymethyl)phenylmagnesium bromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H15BrMgO2
Poids moléculaire :
283.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solution
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
1 M in THF
Densité
1.013 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES 
CCOC(OCC)c1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C11H15O2.BrH.Mg/c1-3-12-11(13-4-2)10-8-6-5-7-9-10;;/h6-9,11H,3-4H2,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
APPJPCOJOCVSMA-UHFFFAOYSA-M
Application
4-(Benzaldehyde diethylacetal)magnesium bromide can be used as a substrate in the sp3 C-H arylation of tetrahydroisoquinolines using 2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone (DDQ).[1]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-22.0 °F
Point d'éclair (°C)
-30 °C
Simple and Direct sp3 C-H Bond Arylation of Tetrahydroisoquinolines and Isochromans via 2, 3-Dichloro-5, 6-dicyano-1, 4-benzoquinone Oxidation under Mild Conditions
Muramatsu W, et al.
Organic Letters, 15(14), 3650-3653 (2013)