73261
1-Butyl-4-methylpyridinium tetrafluoroborate
≥97.0% (T)
Synonyme(s) :
1-Butyl-4-picolinium tetrafluoroborate, 4MBPBF4
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (T)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4
Densité
1.20 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
F[B-](F)(F)F.CCCC[n+]1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H16N.BF4/c1-3-4-7-11-8-5-10(2)6-9-11;2-1(3,4)5/h5-6,8-9H,3-4,7H2,1-2H3;/q+1;-1
Clé InChI
VISYYHYJMCAKAF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable