Documents
732087
Sigma-Aldrich
4-Chloro-6-(methylamino)pyrimidine
97%
Synonyme(s) :
6-Chloro-N-methyl-4-pyrimidinamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H6ClN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
138-142 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CNc1cc(Cl)ncn1
InChI
1S/C5H6ClN3/c1-7-5-2-4(6)8-3-9-5/h2-3H,1H3,(H,7,8,9)
Clé InChI
WZVLJUBTIWFTIE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable