Principaux documents
732079
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(4-aminophenyl)thiazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H9N3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
177-182 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(cc1)-c2csc(N)n2
InChI
1S/C9H9N3S/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-13-9(11)12-8/h1-5H,10H2,(H2,11,12)
Clé InChI
VCALEXDZEAGCPD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable