Principaux documents
73037
Sigma-Aldrich
3-(Heptadecafluorooctyl)aniline
≥95.0%
Synonyme(s) :
3-(Perfluorooctyl)aniline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H6F17N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
511.18
Beilstein:
6023253
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥95.0%
Forme
flakes
Pf
33-38 °C
Chaîne SMILES 
Nc1cccc(c1)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H6F17N/c15-7(16,5-2-1-3-6(32)4-5)8(17,18)9(19,20)10(21,22)11(23,24)12(25,26)13(27,28)14(29,30)31/h1-4H,32H2
Clé InChI
FQQMUCAKAYUZFS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Organes cibles
Liver
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable