Principaux documents
730076
Sigma-Aldrich
rac-Glyceryl-d5-2,3-dioleate-1-palmitate
98 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C55D5H97O6
Poids moléculaire :
864.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
95% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+5
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)C([2H])(OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C55H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-30-33-36-39-42-45-48-54(57)60-51-52(50-59-53(56)47-44-41-38-35-32-29-24-21-18-15-12-9-6-3)61-55(58)49-46-43-40-37-34-31-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-28,52H,4-24,29-51H2,1-3H3/b27-25-,28-26-/i50D2,51D2,52D
Clé InChI
JFISYPWOVQNHLS-KABSAWGVSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable