Principaux documents
718556
Sigma-Aldrich
1,4-Dioxane-13C4
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C4H8O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
97% (CP)
Forme
liquid
Technique(s)
bio NMR: suitable
pb
100-102 °C (lit.)
Pf
10-12 °C (lit.)
Densité
1.08 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[13CH2]1[13CH2]O[13CH2][13CH2]O1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
Clé InChI
RYHBNJHYFVUHQT-JCDJMFQYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
41.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
5 °C - closed cup