Documents
729566
Sigma-Aldrich
Sodium oleate-4,6,8,10,12,14,16,18-13C8
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
13CH3CH2(13CH2CH2)313CH=CH(13CH2CH2)3CH2CO2Na
Poids moléculaire :
312.38
Code UNSPSC :
12352001
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Changement de masse
M+8
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable