Principaux documents
728438
Sigma-Aldrich
4-(3-Chloropropyl)morpholine hydrochloride
97%
1 G
109,00 $
109,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
109,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H14ClNO · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.11
Beilstein:
3684151
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
109,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥96.5% (GC)
96.5-103.5% (AT)
97%
Forme
crystals
Groupe fonctionnel
chloro
ether
Chaîne SMILES 
Cl.ClCCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H14ClNO.ClH/c8-2-1-3-9-4-6-10-7-5-9;/h1-7H2;1H
Clé InChI
PQECODMSWJOUAT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable