Principaux documents
728136
Sigma-Aldrich
cis-1,2-Cyclopentanedicarboxylic anhydride
≥97.0% (GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.14
Beilstein:
12396898
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥97.0% (GC)
Chaîne SMILES 
O=C1OC(=O)[C@H]2CCC[C@@H]12
InChI
1S/C7H8O3/c8-6-4-2-1-3-5(4)7(9)10-6/h4-5H,1-3H2/t4-,5+
Clé InChI
NMSRALOLNIBERV-SYDPRGILSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable